Läs mer
Gossypol, 98+%
Produktkod. 15455939
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455939 100 mg -
15445939 25 mg 25mg
15465939 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63767.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2937.60 SEK
    2358.65 SEK / 100mg
    Save 578.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lipofilt ämne härlett från bomullsfrö | CAS: 303-45-7 | C30H30O8 | 518,56 g/mol
Gossypol fungerar som en hämmare för flera dehydrogenasenzymer. Gossypol har också länge varit känt för att ha antimalaria egenskaper. Gossypol gav tillförlitlig preventivmedel. gossypol provocerar infertilitet och orsakar spermatogenes. Gossypol används som ett aktivt antifertilitetsmedel i en mängd olika handjur, inklusive möss, råttor, hamstrar, apor, kaniner och tjurar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Gossypol fungerar som en hämmare för flera dehydrogenasenzymer. Gossypol har också länge varit känt för att ha antimalaria egenskaper. Gossypol gav tillförlitlig preventivmedel. gossypol provocerar infertilitet och orsakar spermatogenes. Gossypol används som ett aktivt antifertilitetsmedel i en mängd olika handjur, inklusive möss, råttor, hamstrar, apor, kaniner och tjurar.
Löslighet
Löslig i 100 % etanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), aceton, DMSO (25 mM), metanol (2 mg/ml), eter, kloroform, natriumkarbonat och utspädda vattenlösningar av ammoniak. Olösligt i vatten. Gossypol är ett manligt antifertilitetsmedel med antispermatogen aktivitet och har visat sig innehålla antitumör-, antivirala och antioxidantegenskaper.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 303-45-7
Molekylformel C30H30O8
Molekylvikt (g/mol) 518.56
MDL-nummer MFCD00017352
InChI-nyckel QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
LEDER CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gossypol
Färg Gul till brun
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,4528
Löslighetsinformation Löslig i 100%etanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), aceton, DMSO (25 mM), metanol (2 mg/ml), eter, kloroform, natriumkarbonat och utspädda vattenlösningar av ammoniak. Olöslig i vatten. Gossypol är ett manligt antifertilitetsmedel med antispermatogen aktivitet och har visat sig innehålla antitumör-, antivirus- och antioxidantegenskaper.
IUPAC-namn 7-(8-formyl-1,6,7-trihydroxi-3-metyl-5-propan-2-ylnaftalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxi-6-metyl-4-propan-2-ylnaftalen-1-karbaldehyd
Formel vikt 518.56
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gossypol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gossypol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.