Läs mer
Gossypol Acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gossypol Acetate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H30O8.C2H4O2/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36;1-2(3)4/h7-12,33-38H,1-6H3;1H3,(H,3,4) |
| Formel vikt | 578.2152 |