Läs mer
Gossypol, MedChemExpress
Produktkod. 16476176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16476176 100 mg
1 options
Produktkod. 16476176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MedChemExpress Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gossypol
CAS 303-45-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H30O8
Kvantitet 100 mg
Synonym BL 193
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (64.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=C(C3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O)C(O)=C12
Molekylvikt (g/mol) 518.55
Formel vikt 518.55
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death