Läs mer
Cole-Parmer™ GP Laboratorieblandare
Produktkod. 17771959 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Hastighet:
40 till 4000 rpm
Produktkod. Hastighet
17771959 40 till 4000 rpm
1 options
Produktkod. 17771959 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5500800
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Mixer designad för tillförlitlighet och hållbarhet.
  • Idealisk för lätt blandning av vattenliknande vätskor
  • Borstad DC-motor med integrerat överbelastningsskydd
  • Hållbar, inga slitdelar som kräver användarservice
  • IP44 klassad per IEC 60529
  • Användarbytbar nyckellös chuck
Cole-Parmer GP laboratorieblandare säkerställer noggrann, pålitlig motorhastighetskontroll med mjukstartsfunktion och smidig, gradvis justering av hastighetsinställningen. Konstant varvtal upprätthålls elektroniskt via automatisk kompensation för förändringar i lastmomentkrav vid både höga och låga varvtal. Inbyggd motorströmkompensation minimerar hastighetsavvikelse med förändringar i belastningen. Motorströmbegränsning skyddar systemet i händelse av ett låst rotortillstånd. Utgångskretsskydd skyddar mot oavsiktlig utgångskortslutning. Blandaren roterar med 40 till 4000 rpm med ett maximalt vridmoment på 9,5 tum per oz. Hastighetskontrollratten används för att slå på och ställa in mixermotorns hastighet och ger ett 100:1 justeringsintervall. Lysdioden indikerar att mixern är påslagen när den är grön. När den blinkar indikerar den att ett gränstillstånd har uppnåtts, såsom en övertemperatur eller överströmssituation.
Specifikationer
Hastighet 40 till 4000 rpm
Kapacitet 38 L
Spänning 120/230 V
Diameter (metrisk) axel 10 mm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Höjd (metrisk) 104 mm
Längd (engelska) 3,3 tum.
Längd (metrisk) 84 mm
Frekvens 50/60 Hz
Hästkraft 1/50
Beskrivning GP Mixer set
Inkluderar Mixermotor med integrerad styrenhet och 6 fot. Kabel, 12 x 3/8 tum. Skaft i rostfritt stål, 1,5 tum. Rostfri propeller, monteringsstav och strömkabel.
Material Målad eller anodiserad aluminium, plast och vinyl
Motortyp Borstad DC-motor
Vridmoment 7 tum per oz.
Viskositet 100 cps Max