Läs mer
A&D Weighing GP Serie precisionsvågar Intern kalibrering Klass II godkänd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16601132
Change view
Kapacitet:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Läsbarhet:
0.1 g
1 g
1 g/0,1 g (smart intervall)
10 g/1 g (smart intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet unitSize
16601132 31 kg 0.1 g Varje
16621132 31 kg/6.1 kg 1 g/0,1 g (smart intervall) -
16651122 101 kg 1 g Varje
16651132 61 kg 1 g -
16671122 101 kg/61 kg 10 g/1 g (smart intervall) -
16681122 12 kg 0.1 g -
16691122 21 kg 0.1 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16601132 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer GP30KEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55398.00 SEK
    51469.40 SEK / Paket med 1
    Save 3928.60 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med kapaciteter från 12 till 102 kg har dessa industriella vågar med hög precision en stor vågskål och har även IP65 damm- och vattentätt skydd. SmartRange-funktion för förbättrad precision, oavsett vikten av tarabehållaren.
  • EC typgodkänd
  • Svängarmsdesign eller separat display- och plattformsdesign
  • IP65-skyddad
  • Slitstark aluminiumlegering& konstruktion av rostfritt stål
  • Enkel kalibrering med intern kalibreringsmassa
  • SHS svarshastighet på endast 1,5 sekunder
  • GLP, GMP och ISO kompatibla
  • RS-232C gränssnitt
  • Komparatorutgång och analog utgång (tillval)
  • Stor Vacuum Fluorescerande display
  • Dataminnesfunktion
  • Räknefunktion med ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
  • Smart räckviddsfunktion (GP-32K/102K/32KS)
  • Komparatorfunktion
  • Underkrokvägning för termiska och magnetiska prover samt för densitetsberäkning
  • Djurvägningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet 31 kg
Visningstyp VFD
Läsbarhet 0.1 g
Stabiliseringstid 1,5 sekunder
Typ Industriell precisionsbalans