Läs mer
A&D Weighing GP Serie precisionsvågar Intern kalibrering Klass II godkänd
Descripción
- EC typgodkänd
- Svängarmsdesign eller separat display- och plattformsdesign
- IP65-skyddad
- Slitstark aluminiumlegering& konstruktion av rostfritt stål
- Enkel kalibrering med intern kalibreringsmassa
- SHS svarshastighet på endast 1,5 sekunder
- GLP, GMP och ISO kompatibla
- RS-232C gränssnitt
- Komparatorutgång och analog utgång (tillval)
- Stor Vacuum Fluorescerande display
- Dataminnesfunktion
- Räknefunktion med ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- Smart räckviddsfunktion (GP-32K/102K/32KS)
- Komparatorfunktion
- Underkrokvägning för termiska och magnetiska prover samt för densitetsberäkning
- Djurvägningsfunktion
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet | 21 kg |
| Visningstyp | VFD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Stabiliseringstid | 1,5 sekunder |
| Typ | Industriell precisionsbalans |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?