Läs mer
A&D Weighing GP Serie precisionsvågar Intern kalibrering Klass II godkänd
Kapacitet:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- EC typgodkänd
- Svängarmsdesign eller separat display- och plattformsdesign
- IP65-skyddad
- Slitstark aluminiumlegering& konstruktion av rostfritt stål
- Enkel kalibrering med intern kalibreringsmassa
- SHS svarshastighet på endast 1,5 sekunder
- GLP, GMP och ISO kompatibla
- RS-232C gränssnitt
- Komparatorutgång och analog utgång (tillval)
- Stor Vacuum Fluorescerande display
- Dataminnesfunktion
- Räknefunktion med ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- Smart räckviddsfunktion (GP-32K/102K/32KS)
- Komparatorfunktion
- Underkrokvägning för termiska och magnetiska prover samt för densitetsberäkning
- Djurvägningsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 31 kg |
| Visningstyp | VFD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Stabiliseringstid | 1,5 sekunder |
| Typ | Industriell precisionsbalans |