missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GP531, MedChemExpress
Beskrivning
GP531 is a potent, second-generation adenosine regulating agent, is pharmacologically silent under basal conditions but increases localized endogenous adenosine during ischemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GP531 |
| CAS | 142344-87-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H21N5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (359.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)N([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CNCC3=CC=CC=C3)O2)O)O)C=N1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.37 |
| Formel vikt | 347.37 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?