Läs mer
Tocris Bioscience™ GPBAR-A
Beskrivning
GPBA receptor agonist. Upregulates GLP-1 secretion from intestinal cultures. Increases MQAE-fluorescence suggesting a decrease in intracellular chloride concentration in gallbladder epithelial cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GPBAR-A |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 484.37 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.374 |