Läs mer
Tango™ Tango™ GPCR-aktiveringsmodell
Beskrivning
- De Tango™ GPCR Enabling Model tillhandahåller i ett lättanvänt system samma reagenser Invitrogen använder för att göra familjen av Tango™ GPCR-cellinjer.
- De Tango™ Arrestin2-UAS-bla U20S föräldracellinje som har beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement stabilt integrerat såväl som beta-arrestin/TEV-proteasfusionsproteinet konstitutivt uttryckt.
- De Tango™ pDest-Gal4VP16-M vektor som används för att infoga din GPCR av intresse för i Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS föräldracellinje.
- När Tango™ pDest-Gal4VP16-M-vektor som innehåller en GPCR av intresse är integrerad i den parentala cellinjen, det chimära receptor-Gal4VP16-proteinet uttrycks. Vid ligandbindning och receptoraktivering rekryteras det proteasmärkta arrestinet till receptorn. UAS-svarselementet klyvs från GPCR och translokeras till kärnan och driver beta-laktamas-reportergenuttrycket. Aktivering av reportergenen ger ett kvantifierbart mått på graden av interaktion mellan målreceptorn och den proteasmärkta arrestinpartnern och är opåverkad av andra signalvägar i cellen, vilket ger en utsökt specifik avläsning av målreceptoraktivering.
- Invitrogen's Tango™ GPCR Assay-teknologi kombinerar fördelarna med Tango™ analysplattform med det mycket exakta, känsliga och levande cell beta-laktamas reportersystemet. De Tango™ analysplattformen är baserad på en ligand som binder till en G-proteinkopplad receptor (GPCR) som utlöser desensibilisering, en process som medieras av rekryteringen av intracellulära arrestinproteiner till den aktiverade receptorn. Som ett resultat kan den ligandinducerade aktiveringen av GPCR analyseras genom att övervaka interaktionen mellan arrestin och test-GPCR. En stor fördel med detta tillvägagångssätt är att det inte beror på G-proteinsignaleringsspecificiteten hos målreceptorn.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Innehåll: K1820 Tango™ GPCR-aktiveringsmodell (LiveBLAzer™ -FRET ⁄B G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS-celler • Tango™ pDest Gal4VP16-M vektor • Tango™ Aktiverar Model Assay Protocol • Lagring av analyscertifikat: De Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. De Tango™ pDest Gal4VP16-M vektorn skickas på torris och bör lagras vid -20 omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Produktlinje | GeneBLAzer , Tango |
| Kvantitet | 1 kit |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Celllinje | U2OS |
| Systemtyp | Tango™ |
| Visa mer |