Läs mer
GPER/GPR30 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-31239
Produktkod. 18720754
  • 5825.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
GPER/GPR30 Polyclonal specifically detects GPER/GPR30 in Human, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Pig
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only