Läs mer
Novus Biologicals™ GPIP137 Overexpression Lysate
Produktkod. 18269232
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18269232 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18269232 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL108687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7270.00 SEK
    6874.35 SEK / 0.1mg
    Save 395.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The GPIP137 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23 and based on accession number NM_5898. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens cell cycle associated protein 1 (CAPRIN1), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only