Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F förslutningar
Beschreibung
- Platthuvud design
- Fast passform på grund av krönt skaft
- Tillverkning enl. till VDA Band 19 och ISO 16232
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Produkttyp | Platt förslutningsplugg |
| För användning med (applikation) | För invändiga gängor och hål |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 13,7 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?