missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Poeppelmann™ GPN 910-serien svart LDPE platt design tätningskåpa

Produktkod. 10399134
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek (metrisk):
OD x H: 53 x 7 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk)
10399134 OD x H: 53 x 7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10399134 Leverantör Poeppelmann™ Leverantörsnummer 91055390000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Färg Svart
För användning med (applikation) Idealisk för att stänga öppningar i täckpaneler
Längd (metrisk) 7 mm
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) OD x H: 53 x 7 mm
Diameter (metrisk) Utsida 53 mm
Material LDPE
Typ Tätande lock
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.