Läs mer
Novus Biologicals™ GPR1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18089249 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
18089249 0.1 mg 0.1mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18089249 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP210925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The GPR1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_191669. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens GPR1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.