Läs mer
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Produktkod. 16490737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490737 50 mg
16477147 5 mg
16455316 100 mg
16444428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111353
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25ClO4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
LEDER O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 388.88
Formel vikt 388.88
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism