Läs mer
GPR157, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16113979
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16113979 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 16113979 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00080045B02P.50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MQPSPPPTELVPSERAVVLLSCALSALGSGLLVATHALWPDLRSRARRLLLFLSLADLLSAASYFYGVLQNFAGPSWDCVLQGALSTFANTSSFFWTVAIALYLYLSIVRAARGPRTDRLLWAFHVVRWVAVALLFQEPPTQADPSRSCPPRGRV
Specifikationer
Antigen GPR157
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen G protein-coupled receptor 157
Genaccessionsnr. BC018691.1
Gene Alias FLJ12132
Gensymboler GPR157
Värd art Mouse
Immunogen GPR157 (AAH18691.1, 1 a.a. ∼ 155 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80045
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified