Läs mer
R&D Systems™ GPR18 Antibody Blocking Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 2841 |
| Produktlinje | Novus |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-24918. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gene Alias | G protein-coupled receptor 18, GPCRW, G-protein coupled receptor 18, NAGly receptor, N-arachidonyl glycine receptor |
| Gensymbol | GPR18 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | GPCR |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |