missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GPR180 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18040007 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18040007 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040007 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297730DL594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR180 Polyclonal specifically detects GPR180 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GPR180
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias G protein-coupled receptor 180, integral membrane protein GPR180, intimal thickness related receptor, ITRIntimal thickness-related receptor
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPR180 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 160897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.