Läs mer
Tango™ Tango™ GPR35- bla U2OS-celler
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mobillinje: U2OS
- Accessnummer: NM_005301.2
- Cytoplasmatisk svans: Infödd svans
- Populationsstatus: Encellsklons ursprung
- Tango™ GPR35-bla U2OS-celler innehåller den humana G-proteinkopplade receptorn 35 (GPR35) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna föräldracellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamasreportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement. De Tango™ GPR35-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av Zaprinast. Dessutom, Tango™ GPR35-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_005301.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Tango™ GPR35-bla U2OS-cellceller skickas på torris, 8 x 10^6 cellers ⁄flaska. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | Tango |
| Visa mer |