Läs mer
GPR40 Activator 1, MedChemExpress
Produktkod. 16498567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498567 5 mg
16405948 10 mg
16402097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13971
MedChemExpress GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GPR40 Activator 1
CAS 1309435-60-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H31NO3S
Kvantitet 5 mg
LEDER OC(C[C@H](C#CC)C(C=C1)=CC=C1OCC2=CC=C(CN3CCC4(C=CC5=C4C=CC=C5)CC3)S2)=O
Molekylvikt (g/mol) 497.65
Formel vikt 497.65
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation