Läs mer
GPR40 Activator 2, MedChemExpress
Produktkod. 16477987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477987 5 mg 5mg
16415278 10 mg 10mg
16401487 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16477987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12647
MedChemExpress GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.
GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GPR40 Activator 2
CAS 1312787-30-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H29NO6S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (231.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=C1C2=CC=C(OCC3=CC(C4=C(C)C=C(OCCCS(=O)(C)=O)C=C4C)=CC=C3)C=C2)NS1=O
Molekylvikt (g/mol) 539.66
Formel vikt 539.66
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism