Läs mer
GPR40 agonist 4, MedChemExpress
Produktkod. 16483788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483788 10 mg -
16482856 25 mg -
16480167 50 mg 50mg
16444846 100 mg -
16426517 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103083
MedChemExpress GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GPR40 agonist 4
CAS 2102196-57-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H17ClO5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (383.81 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC1=CC=CC=C1C2=CC(COC3=CC=C(S(CC(O)=O)(=O)=O)C=C3)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 416.87
Formel vikt 416.87
Procent renhet 98.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism