missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GPR52 Antibody (582671) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10357X
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GPR52 Monoclonal antibody specifically detects GPR52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| GPR52 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 582671 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| G protein-coupled receptor 52, MGC111751, probable G-protein coupled receptor 52 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR52, Met1-Ile361, Accession # Q9Y2T5 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 9293 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering