missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GPR64 Antibody (206420), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB7977H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GPR64 Monoclonal antibody specifically detects GPR64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| GPR64 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 10149 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 206420 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| EDDM6, epididymis-specific (seven transmembrane family), G protein-coupled receptor 64, MGC104454, MGC138738, TM7LN2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR64, Leu38-Asn64, Glu68-Thr553, Accession # NP_001073328 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering