Läs mer
Novus Biologicals™ GPSM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Signal Transduction |
| Mål | GPSM1 |
| Synonym | 1810037C22Rik, C. elegans), DKFZp727I051, G-protein signaling modulator 1, G-protein-signaling modulator 1 |
| Gensymbol | GPSM1 |