Läs mer
R&D Systems™ GPT Native Protein
Produktkod. 18639037 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet
18639037 1000 enheter
1 options
Produktkod. 18639037 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP262474
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
Specific activity - 278 U/mg protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 2875
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 100 kDa
Kvantitet 1000 enheter
Förvaringskrav Store at -20°C.
Gene Alias AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1
Gensymbol GPT
Rekonstitution Reconstitue with sterile deionised water or dilute buffer.
Forskningskategori metabolism
Produktlinje Novus
Renhet eller kvalitetsklass >75%
Protein GPT