missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GPT2 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 30032613 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30032613 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30032613 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326095MFV450

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GPT2 Polyclonal antibody specifically detects GPT2 in Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GPT2
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AAT2, alanine aminotransferase 2, ALT2EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 2, glutamic pyruvate transaminase (alanine aminotransferase) 2, Glutamic--alanine transaminase 2, glutamic-pyruvate transaminase 2, Glutamic--pyruvic transaminase 2, GPT 2
Värd art Rabbit
Immunogen Rabbits immunized with purified, recombinant Rat GPT2 (Accession#: NP_001012057.1, Met1-Ser522)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84706
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.