Läs mer
GPX8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1725.00 SEK - 3720.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | GPX8 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:1000 - 1:2000 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18321374
|
Novus Biologicals
NBP3-16011-20UL |
20 μg |
1725.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18337395
|
Novus Biologicals
NBP3-16011-100UL |
100 μg |
3720.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
GPX8 Polyclonal antibody specifically detects GPX8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| GPX8 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, EPLA847, glutathione peroxidase 8 (putative), GPx-8, GSHPx-8, probable glutathione peroxidase 8, UNQ847 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 41-209 of human GPX8 (NP_001008398.2). KPKINSFYAFEVKDAKGRTVSLEKYKGKVSLVVNVASDCQLTDRNYLGLKELHKEFGPSHFSVLAFPCNQFGESEPRPSKEVESFARKNYGVTFPIFHKIKILGSEGEPAFRFLVDSSKKEPRWNFWKYLVNPEGQVVKFWKPEEPIEVIRPDIAALVRQVIIKKKEDL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:1000 - 1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 493869 | |
| IgG | |
| Affinity purified |