Läs mer
Tocris Bioscience™ GR 113808
Beskrivning
Potent, selective 5-HT4 receptor antagonist (pKB = 9.43 in human colonic muscle, and Kd = 0.15 nM for binding to cloned human 5-HT4 receptors). Displays > 300-fold selectivity over 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C and 5-HT3 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GR 113808 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 393.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.50 |