missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ GR 125487 sulfamate
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18055002
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18055002

Brand: Tocris Bioscience™ 1658/50

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective 5-HT4 antagonist; active in vivo

Potent and selective 5-HT4 receptor antagonist (Ki = 0.19 nM for porcine 5-HT4). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 859502-43-5
Molekylformel C19H29FN4O8S2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GR 125487 sulfamate
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 524.58
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 524.579
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.