Läs mer
GR 127935 Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate |
| CAS | 148642-42-6 |
| Molekylformel | C29H31N5O3.HCl.x(H2O) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H |
| LEDER | O=C(NC1=CC(N2CCN(C)CC2)=C(OC)C=C1)C(C=C3)=CC=C3C(C=C4)=C(C)C=C4C5=NOC(C)=N5.Cl |
| IUPAC-namn | N-(4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 534 |