missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ GR 127935 hydrochloride

Beskrivning
Potent and selective 5-HT1B/1D receptor antagonist (pKi values are 8.5 for both guinea pig 5-HT1D and rat 5-HT1B receptors). Displays > 100-fold selectivity over 5HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C receptors and other receptor types. Centrally active following oral administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GR 127935 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 534.06 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.057 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?