Läs mer
GR 49336, TRC
Produktkod. 30391514
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391514 2.5 mg
30394788 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7795002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103628-44-0
Molekylformel C12 H14 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 282.32
Synonym Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
IUPAC-namn 2-[5-(metylsulfamoylmetyl)-1H-indol-3-yl]ättiksyra
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GR 49336
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Formel vikt 282.0674