Läs mer
GR148672X, MedChemExpress
Beskrivning
GR148672X is a triacyglycerol hydrolase (TGH) inhibitor with an IC50 of 4 nM extracted from patent WO 2001016358 A2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GR148672X |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 263890-70-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11F3N2O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (122.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CS1)/C(C(C(F)(F)F)=O)=N\NC2=CC=CC(C)=C2 |
| Visa mer |