Läs mer
GRA Ex-25, MedChemExpress
Produktkod. 16490346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490346 2 mg -
16488078 10 mg 10mg
16487846 100 mg -
16473997 50 mg -
16430548 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50675
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GRA Ex-25
CAS 307983-31-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H36F3N3O5
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.78 mM)
LEDER O=C(O)CCNC(C1=CC=C(CN([C@H]2CC[C@H](C(C)(C)C)CC2)C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 563.61
Formel vikt 563.61
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism