Läs mer
Sampling Systems™ Grab-It™ Svabbhållare
Produktkod. 15859511 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
750 mm
1300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15859511
Brand: Sampling Systems™ 8420A1300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att hålla tygservetter för rengöring av svåråtkomliga ställen.
  • Lättviktsdesign
  • Tillverkad av aluminium och plast
  • Finns i två längder, 750 eller 1300 mm
Specifikationer
Produkttyp Svabbhållare
Material Aluminium, plast
Stil Lättvikt
För användning med (applikation) Rengöring
Längd (metrisk) 1300 mm