Läs mer
Sampling Systems™ Grab-It™ Svabbhållare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
750 mm
1300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lättviktsdesign
- Tillverkad av aluminium och plast
- Finns i två längder, 750 eller 1300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Svabbhållare |
| Material | Aluminium, plast |
| Stil | Lättvikt |
| För användning med (applikation) | Rengöring |
| Längd (metrisk) | 750 mm |