Beskrivning
Grace's Insect Medium, Supplemented, designades ursprungligen för tillväxt av celler från den australiensiska kejsaren Gum Moth, Antherea eucalypti . Grace's Supplemented Insect Medium används nu flitigt för tillväxt av Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 och Sf21.
Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ mediaalternativ för en rad olika insektscellodlingsapplikationer .
Formulering
Detta Grace's Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin och natriumbikarbonat. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig. Grace's Supplemented Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat och yeastolat som inte är vanligt förekommande i den icke tillsatta versionen.
Dual site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium tillverkat i vår Grand Island-anläggning (11605-102). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 och 9001 standarder.
Grace's Supplemented Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat och yeastolat, och kompletteras vanligtvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS) före användning. Grace's Supplemented Insect Medium kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Sf9- och Sf21-celler används rutinmässigt för att uttrycka rekombinant protein med användning av Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ mediaalternativ för en rad olika insektscellodlingsapplikationer .
Formulering
Detta Grace's Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin och natriumbikarbonat. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig. Grace's Supplemented Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat och yeastolat som inte är vanligt förekommande i den icke tillsatta versionen.
Dual site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium tillverkat i vår Grand Island-anläggning (11605-102). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 och 9001 standarder.
Grace's Supplemented Insect Medium innehåller laktalbuminhydrolysat och yeastolat, och kompletteras vanligtvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS) före användning. Grace's Supplemented Insect Medium kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Grace's Insect Medium |
| För användning med (applikation) | Insektscellkultur |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Grace's Insect Medium, 10 x 500mL, kompletterat, insektsceller, Sf21, Sf9 cellinje, L-glutamin, kalcium, magnesium oorganisk salttyp, insektshemolymffri, laktalbuminhydrolysat, jästtillskott, 2 till 8 °C lagringstemperatur |