Läs mer
Grace™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Produktkod. p-4357850
Längd (metrisk):
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11393351
Brand: Grace™ 5138813
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • High-purity silica
  • Monomerically bonded with uniform coverage
  • Provides symmetrical peaks for acids/bases, and predictable reversed-phase selectivity
  • For routine analysis or new method development
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Filmtjocklek 5 μm
Längd (metrisk) 250 mm
Partikelstorlek 5 μm
Porstorlek 120 Å
Ytarea 220 m²/g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Silica
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Typ HPLC Column
Teknik HPLC