Läs mer
MedChemExpress Gracillin
Produktkod. 16499068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16499068 10 mg
1 options
Produktkod. 16499068 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0706
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 885.04 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)