Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 100/N, Smidigt papper för kvalitativa och tekniska analyser, skivor
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
70 mm
90 mm
120 mm
220 mm
240 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med> 95% alfa-cellulosahalt
- Askhalt< 0,1 %
- Våt förstärkt
- Skivformat
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 85 g/m 2 |
| Beskrivning | Motstånd mot våtsprängning: 80kPa |
| Formatera | Skiva |
| Partikelretention | 6 till 8μ m |
| Filtreringshastighet | 30 sek. |
| Kvalitet | 100/N |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |