Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 100/N, Smidigt papper för kvalitativa och tekniska analyser, skivor Produktkod.: 15932920
Beräknad leverans: 29-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 SEK
    141.86 SEK / Paket med 100
    Spara 5.14 SEK
    3% Off
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 100/N, Smidigt papper för kvalitativa och tekniska analyser, skivor
Produktkod. 15932920 Handla allt Sartorius Produkter
90 mm, Paket med 100
Diameter (metrisk):
70 mm
90 mm
120 mm
220 mm
240 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15932920
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3328090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 SEK
    141.86 SEK / Paket med 100
    Spara 5.14 SEK
    3% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-01-2026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smidigt papper för kvalitativa och tekniska analyser, skivor används vanligtvis för bestämning av sockerhalt.
  • Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med> 95% alfa-cellulosahalt
  • Askhalt< 0,1 %
  • Våt förstärkt
  • Skivformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basvikt 85 g/m 2
Beskrivning Motstånd mot våtsprängning: 80kPa
Formatera Skiva
Partikelretention 6 till 8μ m
Filtreringshastighet 30 sek.
Kvalitet 100/N
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Diameter (metrisk) 90 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 100/N, Smidigt papper för kvalitativa och tekniska analyser, skivor >