Läs mer
Fisherbrand™ Klass 113 cellulosa medium filtrerande kvalitativt filterpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Disc
Folded Disc
Sheet
Skiva
Vikt skiva
Diameter (metrisk):
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
210 mm
240 mm
270 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Mått (L x B):
570 x 460 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Askhalt: 0,06 % |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 5 till 8μ m |
| Porstorlek | 5 till 8μ m |
| Filtreringshastighet | 50 sek. |
| För användning med (applikation) | För fina fällningar som magnesiumammoniumfosfat, kalciumoxalat, magnesiumammoniumarsenat, grövre former av bariumsulfat |
| Kvalitet | 113 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |