Läs mer
Fisherbrand™ Klass 113 cellulosa medium filtrerande kvalitativt filterpapper
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Askhalt: 0,06 % |
| Formatera | Vikt skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 5 till 8μ m |
| Porstorlek | 5 till 8μ m |
| För användning med (applikation) | Lämplig för snabb filtrering av vätskor med fina partiklar |
| Kvalitet | 113 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Diameter (metrisk) | 185 mm |