Läs mer
Fisherbrand™ Klass 115 Cellulosa Mycket långsamt filtrerande kvalitativt filterpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Disc
Folded Disc
Skiva
Diameter (metrisk):
45 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
190 mm
210 mm
240 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Askhalt: 0,06 % |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 2 till 3μ m |
| Porstorlek | 2 till 3μ m |
| För användning med (applikation) | För extremt svår filtrering, bariumsulfat, metastannsyra, kopparoxid |
| Kvalitet | 115 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Diameter (metrisk) | 125 mm |