Specifikationer
| Formatera | Vikt skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 17 till 30μ m |
| Porstorlek | 17 till 30μ m |
| För användning med (applikation) | För alla allmänna arbeten i laboratorier |
| Kvalitet | 122 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) | 250 mm |