Läs mer
Fisherbrand™ Klass 122 cellulosa filterpapper för allmänt bruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Disc
Folded Disc
Skiva
Vikt skiva
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
110 mm
125 mm
130 mm
150 mm
185 mm
190 mm
210 mm
240 mm
330 mm
400 mm
450 mm
500 mm
650 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vikt skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 17 till 30μ m |
| Porstorlek | 17 till 30μ m |
| För användning med (applikation) | För alla allmänna arbeten i laboratorier |
| Kvalitet | 122 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) | 130 mm |