Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 1289 kvalitativa papper, skivor
Produktkod. 15922900 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15922900
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3207040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Quantitative Papers, Discs är lämpliga för analytiska ändamål och rutinanalyser närhelst inga gravimetriska analyser krävs.
  • Våtförstärkt.
  • Tillverkad av raffinerad massa och linters med> 95% alfa-cellulosahalt.
  • Askhalt av< 0,1 % enligt DIN 54370
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basvikt 84 g/m 2
Formatera Skiva
Material Bomullslinters, raffinerad massa
Partikelretention 8 till 12μ m
Filtreringshastighet 20 sek.
Kvalitet 1289
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Diameter (metrisk) 40 mm