Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Betyg 1289 kvalitativa papper, skivor
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Våtförstärkt.
- Tillverkad av raffinerad massa och linters med> 95% alfa-cellulosahalt.
- Askhalt av< 0,1 % enligt DIN 54370
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 84 g/m 2 |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 8 till 12μ m |
| Filtreringshastighet | 20 sek. |
| Kvalitet | 1289 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.21 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |